HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 98%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin
430850010 430851000
430850010.EA 222 EUR
430850010. 430851000.
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 98%, AcroSeal®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 161,39 g/mol
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA