Propylenoxid 99.5%, AcroSeal®, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-Methyloxiran(±)-Propenoxid(±)-Propylenoxid
430861000.EA 27.3 EUR
430861000. 430868000.
Propylenoxid 99.5%, AcroSeal®, reinst
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 34 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: –37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005126
CAS-Nummer: 75-56-9
UN: 1280
ADR: 3,I
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01