Dimethyldichlorsilan 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DichlordimethylsilanDimethylsilyldichloridDichlor(dimethyl)silan
430881000.EA 20.3 EUR
430881000. 430888000.
Dimethyldichlorsilan 99+%, AcroSeal®
Dimethyldichlorsilan
Formel: C₂H₆Cl₂Si
Molecular Weight: 129,06 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: –9 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
UN: 1162
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %