Dichlordiphenylsilan 97%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
430891000
430898000
430891000.EA
36.1
EUR
430891000.
430898000.
Dichlordiphenylsilan 97%, AcroSeal®
Dichloro(diphenyl)silane
Formel:
C₁₂H₁₀Cl₂Si Molecular Weight: 253,2 g/mol Siedepunkt: 305 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1,204 g/cm³ Flammpunkt: 155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000489 CAS-Nummer: 80-10-4 UN: 1769 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |