Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid ∼3.5 M in Toluol 70% (w/w), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
430911000 430918000
430911000.EA 62.4 EUR
430911000. 430918000.
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid ∼3.5 M in Toluol 70% (w/w), AcroSeal®
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid
Formel: C₆H₁₆AlNaO₄
Molecular Weight: 202,16 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,036 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011631
CAS-Nummer: 22722-98-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %