(3-Aminopropyl)triethoxysilan 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triethoxy(3-aminopropyl)silan, Geniosil GF 93, 3-(Triethoxysilyl)propylamin
430941000 430948000
430941000.EA 68.1 EUR
430941000. 430948000.
(3-Aminopropyl)triethoxysilan 99%, AcroSeal®
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Molecular Weight: 221,37 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,942 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008207
CAS-Nummer: 919-30-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA