3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
430970010 430970050
ACRO430970010EA 186 EUR
ACRO430970010 ACRO430970050
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formel: C₆H₄INO₂
Molecular Weight: 249.01 g/mol
Schmelzpunkt: 241.8…242.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646072
CAS-Nummer: 57842-10-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %