2-Brom-5-formylthiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
431010010 431010050
ACRO431010010EA 133 EUR
ACRO431010010 ACRO431010050
2-Brom-5-formylthiazol 97%
2-Brom-5-formylthiazol
Formel: C₄H₂BrNOS
Schmelzpunkt: 112…113,5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788567
CAS-Nummer: 464192-28-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥96.0 %