1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
431030010 431030050
ACRO431030010EA 233 EUR
ACRO431030010 ACRO431030050
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Molecular Weight: 146.15 g/mol
Schmelzpunkt: 166…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738279
CAS-Nummer: 669050-70-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)