4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetrahydro-3-furanyl)-1,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
431100010 431100050
ACRO431100010EA 176 EUR
ACRO431100010 ACRO431100050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₀H₁₉BO₃
Molecular Weight: 198,069 g/mol
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878900
CAS-Nummer: 331958-90-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %