1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Benzothiazolecarboxaldehyde, Benzo[d]thiazole-6-carbaldehyde, Benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-Formylbenzothiazole
431150010
431150050
ACRO431150010EA
189
EUR
ACRO431150010
ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Formel:
C₈H₅NOS Molecular Weight: 163.19 g/mol Schmelzpunkt: 92…93 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03086101 CAS-Nummer: 19989-67-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 96 °C |
HPLC | ≥96.0 % |