oxolinic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
431510050 431510250
ACRO431510050EA 69.6 EUR
ACRO431510050 ACRO431510250
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₅
Schmelzpunkt: 314…316 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00056775
CAS-Nummer: 14698-29-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 311 to 314 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %