1,3-Dioxolan, wasserfrei 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dioxacyclopentan
Stabilisierung: 75 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
431560010 431561000
431560010.EA 197 EUR
431560010. 431561000.
1,3-Dioxolan, wasserfrei 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
1,3-Dioxolan
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003207
CAS-Nummer: 646-06-0
UN: 1166
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %