4,4′-Methylen-bis-(cyclohexylisocyanat), Isomerengemisch Gemisch aus Isomeren 90% (Isomergemisch), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl Isocyanate)
431790010 431791000
431790010.EA 228 EUR
431790010. 431791000.
4,4′-Methylen-bis-(cyclohexylisocyanat), Isomerengemisch Gemisch aus Isomeren 90% (Isomergemisch), AcroSeal®
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers)
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 262.35 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C (1010hPa)
Schmelzpunkt: 19…23 °C
Dichte: 1.066 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015405
CAS-Nummer: 5124-30-1
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT