trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: E-Phenylethenylboronic acid, pinacol ester, Trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
432030010 432030050
ACRO432030010EA 79 EUR
ACRO432030010 ACRO432030050
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₂
Molecular Weight: 230.12 g/mol
Siedepunkt: 89…93 °C (.1 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03453666
CAS-Nummer: 83947-56-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %