(R)-(+)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
432040010 432040050
ACRO432040010EA 47.8 EUR
ACRO432040010 ACRO432040050
(R)-(+)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol 97%
(R)-(+)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₁ClO
Molecular Weight: 170,64 g/mol
Schmelzpunkt: 59,5…59.8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075128
CAS-Nummer: 100306-33-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)