4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
432080010
432080050
ACRO432080010EA
136
EUR
ACRO432080010
ACRO432080050
4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
4-Amino-2-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₆N₂O Schmelzpunkt: 206,5…208.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682913 CAS-Nummer: 38767-72-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to green to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥99.7 % |
UV | at 245 nm A: ≤0.046 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |