3-Chinolinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Quinoline-3-boronic acid pinacolate, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-3-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-quinolyl)-1,3,2-dioxaborolane
432110010 432110050
ACRO432110010EA 63.8 EUR
ACRO432110010 ACRO432110050
3-Chinolinboronsäurepinakolester 97%
3-Chinolinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 255.1199 g/mol
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05155218
CAS-Nummer: 171364-85-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %