Dichlor(cyclohexyl)methylsilan 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclohexylmethyldichlorosilane
432220100 432220500
ACRO432220100EA 52.4 EUR
ACRO432220100 ACRO432220500
Dichlor(cyclohexyl)methylsilan 97+%
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Formel: C₇H₁₄Cl₂Si
Molecular Weight: 197,17 g/mol
Siedepunkt: 202 °C
Dichte: 1,095 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046333
CAS-Nummer: 5578-42-7
UN: 2987
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %