2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-piperazincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
432330010 432330050
ACRO432330010EA 41.9 EUR
ACRO432330010 ACRO432330050
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-piperazincarboxylat 97%
1-Boc-3-oxopiperazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Molecular Weight: 200,238 g/mol
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02181069
CAS-Nummer: 76003-29-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥96.0 %