4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butanamine,4,4,4-trifluoro-, 4,4,4-trifluorobutan-1-amine, 1-Amino-4,4,4-trifluorobutane
432590010
432590050
ACRO432590010EA
87.8
EUR
ACRO432590010
ACRO432590050
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Formel:
C₄H₈F₃N Molecular Weight: 127,11 g/mol Siedepunkt: 90…94 °C (760 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213030 CAS-Nummer: 819-46-5 UN: 2734 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Titration RCOCl | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...