2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
432460010 432460050
ACRO432460010EA 127 EUR
ACRO432460010 ACRO432460050
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10686817
CAS-Nummer: 581-00-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test