Ethyl-1-aminocyclopropancarboxylathydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: H-Acpc-OEt.HCl, H-Acpc-OEt·HCl
432510050 432510250
ACRO432510050EA 89.7 EUR
ACRO432510050 ACRO432510250
Ethyl-1-aminocyclopropancarboxylathydrochlorid 98%
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₂·HCl
Molecular Weight: 165.6 g/mol
Schmelzpunkt: 113…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190747
CAS-Nummer: 42303-42-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
Elemental Analysis 8.24 to 8.66 % N