4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5,6,7-TETRAHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE-3-CARBOX, Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-, 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
432670010 432670050
ACRO432670010EA 185 EUR
ACRO432670010 ACRO432670050
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Schmelzpunkt: 215…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09056813
CAS-Nummer: 307307-97-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Particle size ≤4 % (< 40 mesh)
Molasses number ≥230
Abrasion number ≥75
Iodine number ≥1000 mg/g