6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Bromo-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
432710010
432710050
ACRO432710010EA
162
EUR
ACRO432710010
ACRO432710050
6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 97%
6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
Formel:
C₈H₆BrNO₂ Molecular Weight: 228.05 g/mol Schmelzpunkt: 149…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00694789 CAS-Nummer: 67927-44-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 151 °C |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +63° to +67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol) |