Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
432720010 432720050
ACRO432720010EA 192 EUR
ACRO432720010 ACRO432720050
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163.14 g/mol
Schmelzpunkt: 222…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09414725
CAS-Nummer: 1086375-50-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %