4-Aminopiperidin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Piperidin-4-amine
432920050
432920250
ACRO432920050EA
88
EUR
ACRO432920050
ACRO432920250
4-Aminopiperidin 95%
4-Aminopiperidin
Formel:
C₅H₁₂N₂ Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 65 °C (18Torr) Dichte: 0,954 g/cm³ Flammpunkt: 46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179399 CAS-Nummer: 13035-19-3 UN: 2733 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.5 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |