Azetidin-2-one 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Azetidinone
432960010 432960050
ACRO432960010EA 128 EUR
ACRO432960010 ACRO432960050
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 72.5…76.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013328
CAS-Nummer: 930-21-2
UN: 3263
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test