1H-Tetrazol 3 - 4% (w/w) in Acetonitril, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrazole
432990010 432991000
432990010.EA 759 EUR
432990010. 432991000.
1H-Tetrazol 3 - 4% (w/w) in Acetonitril, AcroSeal®
1H-Tetrazol
Formel: CH₂N₄
Molecular Weight: 70,05 g/mol
Siedepunkt: 77 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005247
CAS-Nummer: 288-94-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Water ≤0.3 %
Strength 3.0 to 4.0 % (wt)
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %