2-Mercaptoimidazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Imidazol-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazol
433360010
433360050
ACRO433360010EA
48.5
EUR
ACRO433360010
ACRO433360050
2-Mercaptoimidazol 98%
2-Mercaptoimidazole
Formel:
C₃H₄N₂S Molecular Weight: 100,14 g/mol Schmelzpunkt: 228…231 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005188 CAS-Nummer: 872-35-5 UN: 3335 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to tan Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |