6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Amino-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
433470010
433470050
ACRO433470010EA
148
EUR
ACRO433470010
ACRO433470050
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164.17 g/mol Schmelzpunkt: 148…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07801206 CAS-Nummer: 99584-10-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 148 to 152 °C |
HPLC | ≥88.0 % |