Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
433511000 433518000
433511000.EA 133 EUR
433511000. 433518000.
Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF, AcroSeal®
Tetrabutylammoniumfluorid
Formel: C₁₆H₃₆FN
Molecular Weight: 261,47 g/mol
Dichte: 0,887 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011747
CAS-Nummer: 429-41-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M