2,4,6-Trifluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
433590010 433590050
ACRO433590010EA 34.4 EUR
ACRO433590010 ACRO433590050
2,4,6-Trifluorphenylboronsäure 95%
2,4,6-Trifluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863169
CAS-Nummer: 182482-25-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %