Tetrahydrofuran -trichlorvanadium (1:1) 0.5M in Methylenchlorid, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
433661000 433668000
433661000.EA 94.2 EUR
433661000. 433668000.
Tetrahydrofuran -trichlorvanadium (1:1) 0.5M in Methylenchlorid, AcroSeal®
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Formel: VCl₃·3C₄H₈O
Dichte: 1,312 g/cm³
Flammpunkt: –8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29050135
CAS-Nummer: 19559-06-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light red to dark red Solution
Titration Argentometric 0.40 to 0.60 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm