4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
433780010
433782500
ACRO433780010EA
298
EUR
ACRO433780010
ACRO433782500
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 240,2573 g/mol Schmelzpunkt: 212…214 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00233883 CAS-Nummer: 92149-07-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥95 % |