Ethylbenzol, wasserfrei 99.8%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylethan
433801000.EA 38.3 EUR
433801000. 433800010.
Ethylbenzol, wasserfrei 99.8%, AcroSeal®
Ethylbenzol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011647
CAS-Nummer: 100-41-4
UN: 1175
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/41/766041.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %