Ethylenglycol, wasserfrei 99.8%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol
433811000 433810010
433811000.EA 63.8 EUR
433811000. 433810010.
Ethylenglycol, wasserfrei 99.8%, AcroSeal®
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 62.07 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1.113 g/cm³
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.75 %