Piperidin 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexahydropyridin, Hexazan, Pentamethylenimin
433840010 433841000
433840010.EA 347 EUR
433840010. 433841000.
Piperidin 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Siedepunkt: 107,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0,862 g/cm³
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA