9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Carbamic Acid 9-Fluorenylmethyl Ester, Fmoc-NH2, (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carboxamide
434170010 434170050
ACRO434170010EA 56.6 EUR
ACRO434170010 ACRO434170050
9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
9-Fluorenylmethyl carbamate
Formel: C₁₅H₁₃NO₂
Molecular Weight: 239,27 g/mol
Schmelzpunkt: 204…207 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00237376
CAS-Nummer: 84418-43-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %