Kaliumnitrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kalisalpeter
ACRO434430010EA
44.8
EUR
ACRO434430010
ACRO434430100
ACRO434430025
Kaliumnitrat 99%, reinst
Kaliumnitrat
Formel:
KNO₃ Molecular Weight: 101,1 g/mol Siedepunkt: 400 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 334 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011409 CAS-Nummer: 7757-79-1 UN: 1486 ADR: 5.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder, crystals and chunks |
Titration after Ion exchange | 99.0 to 100.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |