N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N1-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-o-phenylenediamine, 2-Amino-N-methylaniline
434230050 434230250
ACRO434230050EA 108 EUR
ACRO434230050 ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,171 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,075 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192314
CAS-Nummer: 4760-34-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to red to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %