1-Methylbenzimidazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050
434420250
ACRO434420050EA
58.5
EUR
ACRO434420050
ACRO434420250
1-Methylbenzimidazol 99%
1-Methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132.16 g/mol Siedepunkt: 154 °C (16hPa) Schmelzpunkt: 55…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192275 CAS-Nummer: 1632-83-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink solid |
Infrared spectrum | Authentic |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...