1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
434671000
434678000
434671000.EA
152
EUR
434671000.
434678000.
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propenylmagnesium bromide
Formel:
C₃H₅BrMg Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg) Dichte: 0,95 g/cm³ Flammpunkt: –20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209610 CAS-Nummer: 14092-04-7 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to orange to brown Solution |
Titration Grignard | 0.45 to 0.55 M |
Melting point | 138 to 142 °C |
HPLC | ≥97.5 % |