2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

435290050 435290250
ACRO435290050EA 77.4 EUR
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (17Torr)
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127867
CAS-Nummer: 49845-33-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR