(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(7R)-7-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, (3R)-3-aminotetralin-6-ol, (7R)-7-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
435580010
435580050
ACRO435580010EA
141
EUR
ACRO435580010
ACRO435580050
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formel:
C₁₀H₁₃NO Molecular Weight: 163,22 g/mol Schmelzpunkt: 143,4…146.3 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617807 CAS-Nummer: 85951-61-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 151 °C |
Specific optical rotation | +85° to +95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, methanol) |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |