Harnstoff 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid
434720010
434720050
ACRO434720010EA
69.7
EUR
ACRO434720010
ACRO434720050
Harnstoff 99+% für die Biochemie
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131…135 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 132 to 135 °C |
Loss on drying | ≤0.1 % (1 g, 105 °C, 1 h) |
Heavy metals | ≤10 ppm |
Sulfated ash | ≤0.1 % (800 °C) |
UV | at 280 nm A: ≤0.06 |
pH | 6.0 to 9.5 (20 °C, 10% in H2O) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.05 % |