Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MolPort-039-140-470, N,N,N-Tributylbutan-1-aminium hydroxide--water (1/1/30), TETRABUTYLAMMONIUM TRIACONTAHYDRATE HYDROXIDE
434830250 434831000
ACRO434830250EA 64.3 EUR
ACRO434830250 ACRO434831000
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate
Formel: C₁₆H₉₇NO₃₁
Molecular Weight: 799,928 g/mol
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149573
CAS-Nummer: 147741-30-8
UN: 3263
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Transparent white Crystals or crystalline powder
Melting point 26 to 30°C
Titration with HCl ≥95.0 %
HPLC ≥96.0 %