4-Ethoxybenzoylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

434970010 434970050
ACRO434970010EA 44.9 EUR
ACRO434970010 ACRO434970050
4-Ethoxybenzoylchlorid 98%
4-Ethoxybenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Siedepunkt: 128…130 °C (6Torr)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000688
CAS-Nummer: 16331-46-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR