3-Amino-1-adamantanol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminoadamantan-1-ol
435380010
435380050
ACRO435380010EA
51.2
EUR
ACRO435380010
ACRO435380050
3-Amino-1-adamantanol 96%
3-Amino-1-adamantanol
Formel:
C₁₀H₁₇NO Molecular Weight: 167,25 g/mol Schmelzpunkt: 263…264 °C Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01821204 CAS-Nummer: 702-82-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % (K.F.) |
Elemental Analysis | 7.55 to 8.35 % N |