(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate

435450010 435450050
ACRO435450010EA 77.8 EUR
ACRO435450010 ACRO435450050
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186.25 g/mol
Siedepunkt: 120…125 °C (5Torr)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419271
CAS-Nummer: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.0° (20°C, 589 nm) (C=1, chloroform)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR